Print…
(Triethoxysilyl)methyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid (Triethoxysilyl)methyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
T3852-5G T3852-25G
TCIAT3852-5GEA 44 EUR
TCIAT3852-5G TCIAT3852-25G
(Triethoxysilyl)methyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
(Triethoxysilyl)methyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₅Si
Peso Molecular: 262.38 g/mol
Ponto de ebulição: 97°C
Número MDL : MFCD00156470
Número CAS: 5577-72-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %