Print…
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Aminomethylbenzotrifluoride hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)benzylammonium chloride, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
T3836-1G T3836-5G
TCIAT3836-1GEA 31 EUR
TCIAT3836-1G TCIAT3836-5G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₈F₃N·HCl
Ponto de Fusão: 167°C
Número MDL : MFCD07780751
Número CAS: 3047-99-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %