Print…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T3830-1G T3830-5G
TCIAT3830-1GEA 18 EUR
TCIAT3830-1G TCIAT3830-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₉BO₃
Número MDL : MFCD09266196
Número CAS: 443776-76-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C