Print…
2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T3828-1G T3828-250MG
TCIAT3828-1GEA 181 EUR
TCIAT3828-1G TCIAT3828-250MG
2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₂₄H₂₅BO₂
Número MDL : MFCD28134531
Número CAS: 1115023-84-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C