Print…
N,N,N-Trimethyl-1-adamantylammonium hydroxide 25% em água
Fornecedor: TCI
Perigo
T3821-25G T3821-100G
TCIAT3821-25GEA 68 EUR
TCIAT3821-25G TCIAT3821-100G
N,N,N-Trimethyl-1-adamantylammonium hydroxide 25% em água
N,N,N-Trimethyl-1-adamantylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₃H₂₅NO
Número MDL : MFCD27920795
Número CAS: 53075-09-5
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 25.0 to 28.0 %