Print…
Tasimelteon ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
T3813-10MG T3813-50MG
TCIAT3813-10MGEA 58 EUR
TCIAT3813-10MG TCIAT3813-50MG
Tasimelteon ≥98.0% (por HPLC)
Tasimelteon
Fórmula: C₁₅H₁₉NO₂
Ponto de Fusão: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09033789
Número CAS: 609799-22-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.30 to 6.10 %
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -46.0 deg (C=1, CHCL3)