Print…
Trimethylsulphoxonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethyloxosulphonium chloride
T3794-25G T3794-5G
TCIAT3794-25GEA 269 EUR
TCIAT3794-25G TCIAT3794-5G
Trimethylsulphoxonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trimethylsulphoxonium chloride
Fórmula: C₃H₉ClOS
Peso Molecular: 128.62 g/mol
Número MDL : MFCD00011898
Número CAS: 5034-06-0
EINECS: 225-724-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 242.0 deg-C