Print…
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3784-1G T3784-5G
TCIAT3784-1GEA 25 EUR
TCIAT3784-1G TCIAT3784-5G
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₉N·HCl
Número MDL : MFCD30182014
Número CAS: 58618-91-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %