Print…
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrobromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Octylammonium bromide, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine hydrobromide, tert-Octylamine hydrobromide
T3783-1G T3783-5G
TCIAT3783-1GEA 27 EUR
TCIAT3783-1G TCIAT3783-5G
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrobromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrobromide
Fórmula: C₈H₁₉N·HBr
Número CAS: 1093859-61-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %