Print…
Tris(4-bromophenyl)amine ≥99.0% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
T3777-200MG T3777-1G
TCIAT3777-200MGEA 49 EUR
TCIAT3777-200MG TCIAT3777-1G
Tris(4-bromophenyl)amine ≥99.0% (por GC), purificado por sublimação
Tris(4-bromophenyl)amine
Fórmula: C₁₈H₁₂Br₃N
Número MDL : MFCD00009665
Número CAS: 4316-58-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C