Print…
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
T3765-200MG T3765-1G
TCIAT3765-200MGEA 22 EUR
TCIAT3765-200MG TCIAT3765-1G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 184°C
Número MDL : MFCD03093070
Número CAS: 277756-46-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C