Print…
Ácido 2,3,6-triclorobenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3758-1G T3758-5G
TCIAT3758-1GEA 49 EUR
TCIAT3758-1G TCIAT3758-5G
Ácido 2,3,6-triclorobenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 2,3,6-triclorobenzoico
Fórmula: C₇H₃Cl₃O₂
Número MDL : MFCD00053310
Número CAS: 50-31-7
EINECS: 200-026-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C