Print…
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid 3,4,5-Trifluorophenyl ester
T3756-25G T3756-5G
TCIAT3756-25GEA 165 EUR
TCIAT3756-25G TCIAT3756-5G
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Fórmula: C₂₂H₂₉F₃O₂
Peso Molecular: 382.47 g/mol
Número MDL : MFCD11053486
Número CAS: 132123-45-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 53 to 120 deg-C