4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-[(4-Carboxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3754-200MG
T3754-1G
TCIAT3754-200MGEA
31
EUR
TCIAT3754-200MG
TCIAT3754-1G
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₄H₁₉BO₄ Peso Molecular: 262.1093 g/mol |
Número MDL :
MFCD04038755 Número CAS: 797755-07-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |