Print…
Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3750-1G T3750-5G
TCIAT3750-1GEA 36 EUR
TCIAT3750-1G TCIAT3750-5G
Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (por GC)
Triethoxy(p-tolyl)silane
Fórmula: C₁₃H₂₂O₃Si
Ponto de ebulição: 106°C
Número MDL : MFCD04974099
Número CAS: 18412-57-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %