Print…
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrakis(2-ethylhexyloxy)silane
T3748-25ML T3748-5ML
TCIAT3748-25MLEA 99 EUR
TCIAT3748-25ML TCIAT3748-5ML
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (por GC)
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate
Fórmula: C₃₂H₆₈O₄Si
Peso Molecular: 544.98 g/mol
Ponto de ebulição: 365°C
Ponto de Inflamação: 199°C
Número MDL : MFCD00015263
Número CAS: 115-82-2
EINECS: 204-109-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %