Print…
3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenylacetic acid, 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic acid
T3730-100MG T3730-500MG
TCIAT3730-100MGEA 137 EUR
TCIAT3730-100MG TCIAT3730-500MG
3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid
Fórmula: C₁₄H₈I₄O₄
Ponto de Fusão: 230°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00055932
Número CAS: 67-30-1
EINECS: 200-649-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %