Print…
Tectoridin ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Tectorigenin 7-O-beta-D-Glucopyranoside
T3724-10MG T3724-50MG
TCIAT3724-10MGEA 54 EUR
TCIAT3724-10MG TCIAT3724-50MG
Tectoridin ≥98.0% (por HPLC)
Tectoridin
Fórmula: C₂₂H₂₂O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01662715
Número CAS: 611-40-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%