Print…
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3717-200MG T3717-1G
TCIAT3717-200MGEA 49 EUR
TCIAT3717-200MG TCIAT3717-1G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 76°C
Ponto de Inflamação: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03425197
Número CAS: 277756-45-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %