Print…
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(2-phenylpyridine)iridium, Ir(ppy)3
T3716-200MG T3716-1G
TCIAT3716-200MGEA 433 EUR
TCIAT3716-200MG TCIAT3716-1G
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) ≥98.0% (por HPLC)
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Fórmula: C₃₃H₂₄IrN₃
Peso Molecular: 654.79 g/mol
Número MDL : MFCD04039766
Número CAS: 94928-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c5aa247d043d74aa6277f49cbe01f0b91e3990&vid=66e2a7b59b2e25ba5a50d9cd9e1383732c620197&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 % (sum of fac and mer isomers)