Print…
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
T3710-1G T3710-5G
TCIAT3710-1GEA 26 EUR
TCIAT3710-1G TCIAT3710-5G
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BNO₄
Número MDL : MFCD02179437
Número CAS: 171364-83-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C