Print…
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3708-25G T3708-5G
TCIAT3708-25GEA 215 EUR
TCIAT3708-25G TCIAT3708-5G
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₉BO₃
Número MDL : MFCD05863916
Número CAS: 190788-60-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C