Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T3707-5G T3707-25G
TCIAT3707-5GEA 69 EUR
TCIAT3707-5G TCIAT3707-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₆BF₃O₂
Número MDL : MFCD05863925
Número CAS: 325142-82-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C