Print…
Thianthrene-1-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3706-1G T3706-5G
TCIAT3706-1GEA 28 EUR
TCIAT3706-1G TCIAT3706-5G
Thianthrene-1-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Thianthrene-1-boronic acid
Fórmula: C₁₂H₉BO₂S₂
Ponto de Fusão: 148°C
Número MDL : MFCD00093039
Número CAS: 108847-76-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %