Print…
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 4-Morpholinophenylboronic acid Pinacol ester, 4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)morpholine
T3705-1G T3705-5G
TCIAT3705-1GEA 81 EUR
TCIAT3705-1G TCIAT3705-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₆H₂₄BNO₃
Peso Molecular: 289.18 g/mol
Número MDL : MFCD04112544
Número CAS: 568577-88-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C