Print…
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
T3702-1G T3702-250MG
TCIAT3702-1GEA 150 EUR
TCIAT3702-1G TCIAT3702-250MG
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₅NSi
Número MDL : MFCD03695479
Número CAS: 75867-39-9
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C