Print…
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Fornecedor: TCI
Atenção
T3682-100G T3682-500G
TCIAT3682-100GEA 17 EUR
TCIAT3682-100G TCIAT3682-500G
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Fórmula: C₃₂H₆₈O₄Ti
Ponto de Inflamação: 53°C
Número MDL : MFCD00015264
Número CAS: 1070-10-6
EINECS: 213-969-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Ignition residue 13.4 to 14.6 %