Tris(ethyl Acetoacetato)aluminum(III) ≥97.0% (por análise titulométrica) (contains ca. 2% 2-Butanol at maximum)
Fornecedor: TCI
T3681-25G
T3681-500G
TCIAT3681-25GEA
19
EUR
TCIAT3681-25G
TCIAT3681-500G
Tris(ethyl Acetoacetato)aluminum(III) ≥97.0% (por análise titulométrica) (contains ca. 2% 2-Butanol at maximum)
Tris(ethyl Acetoacetato)aluminum(III)
Fórmula:
C₁₈H₂₇AlO₉ |
Número MDL :
MFCD01317537 Número CAS: 15306-17-9 EINECS: 239-343-8 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |