Print…
3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)cyclohexanamine
T3678-1G T3678-5G
TCIAT3678-1GEA 102 EUR
TCIAT3678-1G TCIAT3678-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Fórmula: C₇H₁₂F₃N
Peso Molecular: 167.18 g/mol
Ponto de ebulição: 70°C
Número MDL : MFCD08444665
Número CAS: 56287-83-3
UN: 2734
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %