Print…
2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3670-1G T3670-5G
TCIAT3670-1GEA 116 EUR
TCIAT3670-1G TCIAT3670-5G
2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine ≥95.0% (por GC)
2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃Cl₄NO₂S
Número MDL : MFCD00054553
Número CAS: 13108-52-6
EINECS: 236-035-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C