Print…
Tyrphostin A9 ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: [4-Hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)benzylidene]malononitrile, Malonoben
T3667-25MG T3667-100MG
TCIAT3667-25MGEA 51 EUR
TCIAT3667-25MG TCIAT3667-100MG
Tyrphostin A9 ≥98.0% (por GC)
Tyrphostin A9
Fórmula: C₁₈H₂₂N₂O
Peso Molecular: 282.387 g/mol
Número MDL : MFCD00209853
Número CAS: 10537-47-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 147.0 deg-C