Print…
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
T3642-1G T3642-5G
TCIAT3642-1GEA 479 EUR
TCIAT3642-1G TCIAT3642-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine
Fórmula: C₄₀H₃₅N₃O₄
Número CAS: 1630723-98-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7da9df358b1a1fe49e4ba46f5f330266178c92f0&vid=7da9df358b1a1fe49e4ba46f5f330266178c92f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %