Print…
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T3623-5G T3623-25G
TCIAT3623-5GEA 33 EUR
TCIAT3623-5G TCIAT3623-25G
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride
Fórmula: C₃₂H₆₈ClP
Número MDL : MFCD04112746
Número CAS: 258864-54-9
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c15226ee89e1de40a01136825c8f960d4b2fd6d8&vid=c15226ee89e1de40a01136825c8f960d4b2fd6d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %