Print…
Tiapride hydrochloride ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide hydrochloride
T3600-250MG T3600-1G
TCIAT3600-250MGEA 80 EUR
TCIAT3600-250MG TCIAT3600-1G
Tiapride hydrochloride ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tiapride hydrochloride
Fórmula: C₁₅H₂₄N₂O₄S·HCl
Peso Molecular: 364.89 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00133861
Número CAS: 51012-33-0
EINECS: 256-908-4
Merck Index: 14,09421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d11bc4c4d74e7ac2366d94693746ffc28d5010&vid=40d11bc4c4d74e7ac2366d94693746ffc28d5010&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %