Print…
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethyl(heptafluoropropyl)silane, Trimethyl(perfluoropropyl)silane
T3593-1G T3593-5G
TCIAT3593-1GEA 98 EUR
TCIAT3593-1G TCIAT3593-5G
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
Fórmula: C₆H₉F₇Si
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 54°C
Número MDL : MFCD00216712
Número CAS: 3834-42-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %