Print…
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid trimethylsilyl ester
Estabilização: Estabilizado com N-nitrosodiisopropanolamina
T3580-5ML T3580-25ML
TCIAT3580-5MLEA 17 EUR
TCIAT3580-5ML TCIAT3580-25ML
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Trimethylsilyl methacrylate
Fórmula: C₇H₁₄O₂Si
Peso Molecular: 158.27 g/mol
Ponto de ebulição: 52°C
Ponto de Inflamação: 32°C
Número MDL : MFCD00053868
Número CAS: 13688-56-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53b89f10b6460529232b465b23645cdc4b3438e0&vid=f82e881b9f59a496f17c0e1a333a77e731c08da0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %