Cloreto de estanho (II) ≥97.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Stannous chloride, Tin dichloride
T3570-1G
T3570-5G
TCIAT3570-1GEA
37
EUR
TCIAT3570-1G
TCIAT3570-5G
Cloreto de estanho (II) ≥97.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Cloreto de Estanho (II)
Fórmula:
SnCl₂ Peso Molecular: 189.62 g/mol Ponto de ebulição: 623 Ponto de Fusão: 246 |
Número MDL :
MFCD00011241 Número CAS: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,08783 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Water (Vaporization methoed) | max. 100 ppm |