Print…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T3566-1G T3566-250MG
TCIAT3566-1GEA 53 EUR
TCIAT3566-1G TCIAT3566-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₁₄H₂₃BO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115656
Número CAS: 680596-79-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C