Print…
Trimethylsilyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acrylic acid, Trimethylsilyl Acrylate, Acrylic acid trimethylsilyl ester, Acryloxytrimethylsilane
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
T3559-5ML T3559-25ML
TCIAT3559-5MLEA 38 EUR
TCIAT3559-5ML TCIAT3559-25ML
Trimethylsilyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Trimethylsilyl acrylate
Fórmula: C₆H₁₂O₂Si
Peso Molecular: 144.25 g/mol
Ponto de ebulição: 54°C
Ponto de Inflamação: –15°C
Número MDL : MFCD00156432
Número CAS: 13688-55-6
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c60dd46c130fd997055a0f0d06183fa304bffdd&vid=4c60dd46c130fd997055a0f0d06183fa304bffdd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %