Print…
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3553-1G T3553-5G
TCIAT3553-1GEA 95 EUR
TCIAT3553-1G TCIAT3553-5G
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate)
Fórmula: C₃₆H₂₄CoF₁₂N₆P₂
Número MDL : MFCD30749310
Número CAS: 31876-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4da42904ef252edcf5821e47840d8b2d93fd39&vid=fb4da42904ef252edcf5821e47840d8b2d93fd39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetonitrile almost transparency