Print…
Phenethyltrimethoxysilane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethoxy(phenethyl)silane, Trimethoxy(2-phenylethyl)silane [contains ca. 25% Trimethoxy(1-phenylethyl)silane], Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
T3542-25G T3542-100G
TCIAT3542-25GEA 84 EUR
TCIAT3542-25G TCIAT3542-100G
Phenethyltrimethoxysilane ≥95.0% (por GC)
Phenethyltrimethoxysilane
Fórmula: C₁₁H₁₈O₃Si
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Inflamação: 109°C
Número MDL : MFCD00053852
Número CAS: 49539-88-0
EINECS: 256-363-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Specific gravity (20/20) 1.0390 to 1.0440
Refractive index n20/D 1.4750 to 1.4800