Print…
Trihydroxyethylrutin ≥90.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Trihydroxyethylrutin, 3',4',7-Tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, 3',4',7-Tris-O-(2-hydroxyethyl)-rutin, 2-(3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Troxerutin
T3541-5G T3541-25G
TCIAT3541-5GEA 44 EUR
TCIAT3541-5G TCIAT3541-25G
Trihydroxyethylrutin ≥90.0% (por HPLC)
Trihydroxyethylrutin
Fórmula: C₃₃H₄₂O₁₉
Ponto de Fusão: 186°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00893813
Número CAS: 7085-55-4
EINECS: 230-389-4
Merck Index: 14,09789
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f5c820c7b314d523ccf5b9ff84031e5b9b882e1&vid=1f5c820c7b314d523ccf5b9ff84031e5b9b882e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Specific rotation [a]20/D -49.0 to -53.0 deg (C=1,Pyridine)