Print…
Tyrphostin AG 835 ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-N-(alpha-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, AG 835, (S)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(1-phenylethyl)acrylamide, (S,E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(1-phenylethyl)acrylamide
T3540-25MG T3540-100MG
TCIAT3540-25MGEA 146 EUR
TCIAT3540-25MG TCIAT3540-100MG
Tyrphostin AG 835 ≥98.0% (por HPLC)
Tyrphostin AG 835
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂O₃
Peso Molecular: 308.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00209855
Número CAS: 133550-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f19eeb8f87d29e12f28d7f51e62e20e7d0a0ad5&vid=9f19eeb8f87d29e12f28d7f51e62e20e7d0a0ad5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +93.0 to +98.0 deg (C=0.5,MeOH)