Print…
1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2',2''-(1,3,5-Benzenetriyl)tris(1-phenyl-1H-benzimidazole), TPBi, 1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)benzene
T3537-200MG T3537-1G
TCIAT3537-200MGEA 53 EUR
TCIAT3537-200MG TCIAT3537-1G
1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene
Fórmula: C₄₅H₃₀N₆
Número MDL : MFCD08276433
Número CAS: 192198-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19080411087580dac8ee91c6a5b37bd0833cd4ee&vid=19080411087580dac8ee91c6a5b37bd0833cd4ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %