Print…
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T3526-1G T3526-5G
TCIAT3526-1GEA 85 EUR
TCIAT3526-1G TCIAT3526-5G
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (por GC)
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene
Fórmula: C₁₅H₃₀Si₃
Ponto de ebulição: 244°C
Número MDL : MFCD00093247
Número CAS: 5624-60-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %