Print…
Tris(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3520-5ML T3520-25ML
TCIAT3520-5MLEA 25 EUR
TCIAT3520-5ML TCIAT3520-25ML
Tris(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (por GC)
Tris(trimethylsiloxy)silane
Fórmula: C₉H₂₈O₃Si₄
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Inflamação: 55°C
Número MDL : MFCD00054865
Número CAS: 1873-89-8
EINECS: 217-497-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c67ae4bf6326bb5036bcaace66f802aad5cb6ec&vid=6c67ae4bf6326bb5036bcaace66f802aad5cb6ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %