Print…
Tridodecilamina (Inóforo de Hidrogénio I) ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3519-25ML T3519-100ML
TCIAT3519-25MLEA 32 EUR
TCIAT3519-25ML TCIAT3519-100ML
Tridodecilamina (Inóforo de Hidrogénio I) ≥85.0% (por GC)
Tridodecilamina (Inóforo de Hidrogénio I)
Fórmula: C₃₆H₇₅N
Ponto de ebulição: 296°C
Ponto de Inflamação: 190°C
Número MDL : MFCD00008971
Número CAS: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b06f673fccd13c6e5514ba307ac8e8511fb32f51&vid=b06f673fccd13c6e5514ba307ac8e8511fb32f51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %