Print…
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2',2''-(1,3,5-Benzenetriyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 1,3,5-Phenyltriboronic acid tris(pinacol) ester
T3515-1G T3515-5G
TCIAT3515-1GEA 68 EUR
TCIAT3515-1G TCIAT3515-5G
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
Fórmula: C₂₄H₃₉B₃O₆
Peso Molecular: 456.00 g/mol
Número MDL : MFCD17167305
Número CAS: 365564-05-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %