Print…
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
T3508-1G T3508-5G
TCIAT3508-1GEA 22 EUR
TCIAT3508-1G TCIAT3508-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₃S
Peso Molecular: 260.62 g/mol
Número MDL : MFCD01091016
Número CAS: 220227-84-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %