Print…
Hidrogenosulfato de tetraetilamónio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetraethylammonium bisulphate, Tetraethylammonium hydrogensulphate
T3506-5G T3506-25G
TCIAT3506-5GEA 48 EUR
TCIAT3506-5G TCIAT3506-25G
Hidrogenosulfato de tetraetilamónio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Hidrogenosulfato de tetraetilamónio
Fórmula: C₈H₂₁NO₄S
Número MDL : MFCD00036150
Número CAS: 16873-13-5
EINECS: 240-899-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %